Learn More
4-Aminophthalimide, 97%
Codice prodotto. 11498906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498906 25 g 25g
11488906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17051.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3676-85-5 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3676-85-5
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD00041854
InChI Key PXRKCOCTEMYUEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminophthalimide, 5-aminoisoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino, 5-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-amino-isoindole-1,3-dione, phthalimide, 4-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-isoindole-1,3-dione, 5-amino-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 5-aminophthalimide
PubChem CID 72915
IUPAC Name 5-aminoisoindole-1,3-dione
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophthalimide
Punto di fusione 289°C to 291°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%