Learn More
4-Aminopiperidine, 95%
Codice prodotto. 10403160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10403160
Marca: Thermo Scientific Acros 432920050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13035-19-3
Formula molecolare C5H12N2
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD02179399
InChI Key BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC Name piperidin-4-amine
SMILES C1CNCCC1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminopiperidine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Densità 0.9540g/mL
Punti di ebollizione 65°C (18.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 46°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.954
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminopiperidine, 95%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.