Learn More
4-Aminopiperidine, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminopiperidine |
| CAS | 13035-19-3 |
| Formula molecolare | C5 H12 N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Piperidin-4-ylamine, 4-Piperidinamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2 |
| SMILES | NC1CCNCC1 |
| IUPAC Name | piperidin-4-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.162 |
| Peso formulazione | 100.1 |