Learn More
4'-Aminopropiophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10416452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10416452 10 g 10g
11965321 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10416452 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401040100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70-69-9 | Molecular Formula: C9H11NO | Molecular Weight: 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-69-9
Formula molecolare C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Numero MDL MFCD00017113
InChI Key FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone
PubChem CID 6270
IUPAC Name 1-(4-aminophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Aminopropiophenone
Punto di fusione 135.0°C to 140.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C6H4C(O)CH2CH3
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,466
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 149.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Aminopropiophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico