Learn More
4-Aminopyrene, TRC
Codice prodotto. 30323553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323553 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57717810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Formula molecolare C16H11N
Quantità 10 mg
Sinonimo Pyren-4-amine
InChI Formula InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
SMILES Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC Name pyren-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 217.27
Peso formulazione 217.0891