Learn More
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15525906 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15525906 250 mg 250mg
15515906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15525906 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455772500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Identificatori chimici
CAS 100047-36-7
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.12
InChI Key JRZBTJVSAANBEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminopicolinic acid, 4-aminopyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 4-aminopicolinicacid, 4-amino-picolinsaure, pubchem22241, 2-carboxy-4-aminopyridine, picolinic acid, 4-amino
PubChem CID 2050132
IUPAC Name 4-aminopyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(C=C1N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 319.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.