Learn More
4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 11926361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11926361 5 g 5g
11916361 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42373-30-8 | C6H7N2O | 123.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42373-30-8
Formula molecolare C6H7N2O
Molecular Weight (g/mol) 123.13
Numero MDL MFCD04038972
InChI Key GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
IUPAC Name 4-aminopyridine-3-carbaldehyde
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.2°C to 112.7°C
Colore Cream to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 122.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder