Learn More
4-Aminopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-58415
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
504-24-5
C5H6N2
94.12
MFCD00006439
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
1727
CHEBI:34385
pyridin-4-amine
C1=CN=CC=C1N
504-24-5
C5H6N2
94.12
MFCD00006439
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
1727
CHEBI:34385
pyridin-4-amine
C1=CN=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Aminopyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157°C to 161°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 273°C
Punto d'infiammabilità 156°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C5H4N)NH2
Quantità 5 g
Beilstein 22,433
Indice di Merck 15,2802
Informazioni di solubilità Solubility in water: 74g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and ether,slightly soluble in acetone and methanol
Peso formulazione 94.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.