Learn More
4-Aminoresorcinol Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminoresorcinol Hydrochloride |
| CAS | 34781-86-7 |
| Formula molecolare | C6H7NO2. HCl |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(O)cc1O |
| IUPAC Name | 4-aminobenzene-1,3-diol;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.58 |
| Peso formulazione | 161.0244 |