Learn More
4-Aminosalicylic acid, 99%
Codice prodotto. 10284410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284410 500 g 500g
10172700 5 g 5g
10386400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10284410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104625000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 65-49-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-49-6
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007789
InChI Key WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminosalicylic acid, aminosalicylic acid, p-aminosalicylic acid, rezipas, pamisyl, parasalindon, aminopar, deapasil, ferrosan, apacil
PubChem CID 4649
ChEBI CHEBI:27565
IUPAC Name 4-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminosalicylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 147°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(OH)CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 14, 579
Indice di Merck 15, 473
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3 and dilute naoh,aceton,1g/21mL alcohol,slightly soluble in ether,practically insoluble in benzene,chloroform,,carbontetrachloride
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.