Learn More
4-Aminosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012686 5 g 5g
30009954 10 g 10g
17980685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6292205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-49-6
Formula molecolare C7 H7 N O3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Sinonimo Salicylic acid, 4-amino- (8CI), 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-4-carboxyaniline, 4-ASA, 4-Aminosalicylic acid, 4-Carboxy-3-hydroxyaniline, Amino-PAS, Apacil, Apas, Deapasil, Entepas, Euteropas, Gabbropas, Monopass, NSC 2083, NSC 211698, Osacyl, PAS, PAS (acid), PASK, Pamacyl, Pamisyl, Para-Pas, Para-aminosalicylic acid, Paramycin, Parasal, Parasalicil, Parasalindon, Pasa, Pasalon, Pasara, Pasem, Paser, Pasmed, Pasnodia, Pasolac, Propasa, Rezipas, Sanipirol-4, p-Aminosalicylic acid
IUPAC Name 4-amino-2-hydroxybenzoic acid
SMILES Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminosalicylic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Peso formulazione 153.0426
Percent Purity >95%