Learn More
4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Codice prodotto. 30006444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006444 250 mg 250mg
30005089 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA629400250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91366-65-3
Formula molecolare C6 H4 F N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 217.18
IUPAC Name 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4FN3O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H,(H2,8,11,12)
Peso formulazione 216.9957