Learn More
4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, TRC
Codice prodotto. 30314934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314934 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314934 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA453055500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide
CAS 1044135-16-1
Formula molecolare C10 H12 N2 O3 S
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2
IUPAC Name N-cyclopropyl-4-sulfamoylbenzamide
Molecular Weight (g/mol) 240.28
Peso formulazione 240.0569