Learn More
4-Aminothiophenol, 96%
Codice prodotto. 10734211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10734211 5 g 5g
10744401 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104680050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-02-8
Formula molecolare C6H6NS
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00007880
InChI Key WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC Name 4-aminobenzenethiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminothiophenol
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37.0°C to 43.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 140.0°C to 145.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4SH
Quantità 5 g
Beilstein 13, 533
Peso formulazione 125.19
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.