Learn More
4-Aminothiophenol, 97%
Codice prodotto. 11408026
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408026 5 g 5g
11418026 25 g 25g
11428026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408026 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14082.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1193-02-8 | C6H6NS | 124.18 g/mol
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, chloroformates and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-02-8
Formula molecolare C6H6NS
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00007880
InChI Key WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
IUPAC Name 4-aminobenzenethiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminothiophenol
Punto di fusione 37°C to 42°C
Punti di ebollizione 156°C to 157°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Numero UN UN3263
Beilstein 906904
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 125.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobenzenethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzenethiol