Learn More
4-Anilino-4-oxobutanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30342705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342705 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA66395050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Anilino-4-oxobutanoic Acid
CAS 102-14-7
Formula molecolare C10 H11 N O3
Quantità 50 mg
Sinonimo Butanoic acid, 4-oxo-4-(phenylamino)-, Succinanilic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid, 4-Anilino-4-oxobutanoic acid, 4-Oxo-4-(N-phenylamino)butanoic acid, N-Phenylbutanedioic acid monoamide, N-Phenylsuccinamic acid, NSC 56471, Succinic acid monoanilide, Succinic monoanilide
InChI Formula InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(6-7-10(13)14)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name 4-anilino-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 193.2
Peso formulazione 193.0739