Learn More
4-Anisonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Anisonitrile |
| CAS | 874-90-8 |
| Formula molecolare | C8H7NO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Methoxy-benzonitrile, 1-Cyano-4-methoxybenzene, 4-Cyanoanisole, Aubepinenitrile, p-Cyanoanisole, p-Cyanophenyl Methyl Ether, p-Methoxybenzonitrile, p-Methoxycyanobenzene, p-Methoxyphenyl Cyanide, NSC 3777, NSC 71539 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC Name | 4-methoxybenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.15 |
| Peso formulazione | 133.0528 |