Learn More
4-Arsanilic Acid, TRC
Codice prodotto. 30348675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30348675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30348675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA77411025G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Arsanilic acid
CAS 98-50-0
Formula molecolare C6 H8 As N O3
Quantità 25 g
Sinonimo Arsanilic acid (8CI), Arsonic acid, (4-aminophenyl)- (9CI), As-(4-Aminophenyl)arsonic acid, (p-Aminophenyl)arsonic acid, 4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid, 4-Arsonoaniline, AS 101, Aminophenylarsine acid, Arsanilic Acid 100, Atoxylic acid, NSC 2023, Pro-gen, Pro-gen 227 Premix, Pro-gen 90, p-Aminobenzenearsonic acid, p-Anilinearsonic acid, p-Arsanilic acid, p-Arsonoaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
SMILES Nc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
IUPAC Name (4-aminophenyl)arsonic acid
Molecular Weight (g/mol) 217.05
Peso formulazione 216.972