Learn More
4-Azidobutylamine (Solution in Dichloromethane), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Azidobutylamine |
| CAS | 88192-20-5 |
| Formula molecolare | C4 H10 N4 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-Azido-4-aminobutane, 4-Azido-1-butanamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10N4/c5-3-1-2-4-7-8-6/h1-5H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCCCN |
| IUPAC Name | 4-azidobutan-1-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.15 |
| Peso formulazione | 114.0905 |