Learn More
4-Benzofurazancarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30338883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338883 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338883 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB207680100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzofurazancarboxaldehyde
CAS 32863-32-4
Formula molecolare C7 H4 N2 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 2,1,3-Benzoxadiazole-4-Carbaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
SMILES O=Cc1cccc2nonc12
IUPAC Name 2,1,3-benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 148.12
Peso formulazione 148.0273