Learn More
4-Benzoylbenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11487207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11487207 1 g 1g
11497207 5 g 5g
11407217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14993.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.231 g/mol
4-Benzoylbenzoic acid,is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Benzoylbenzoic acid,is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
Solubility
It is soluble in water (partly).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-95-0
Formula molecolare C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.231
Numero MDL MFCD00002560
InChI Key IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC Name 4-benzoylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzoylbenzoic acid
Punto di fusione 198°C to 200°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Beilstein 1960224
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Benzoylbenzoic acid