Learn More
4-Benzoylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10647874 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647874 25 g Bottiglia in vetro 25g
10224610 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647874 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105720250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 611-95-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-95-0
Formula molecolare C14H10O3
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Numero MDL MFCD00002560
InChI Key IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 4-benzoyl, 4-carboxybenzophenone, 4-benzoyl-benzoic acid, 4-phenylcarbonyl benzoic acid, benzoic acid, p-benzoyl, benzophenone-4-carboxylic acid, 4-benzoyl benzoic acid, pubchem14544, acmc-209mpx
PubChem CID 69147
IUPAC Name 4-benzoylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzoylbenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 197.0°C to 200.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 753
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzoylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.