Learn More
4-Benzoylbenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Benzoylbenzoic acid |
| CAS | 611-95-0 |
| Formula molecolare | C14H10O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-benzoylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.23 |
| Peso formulazione | 226.06 |