Learn More
4-Benzoylbiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30008743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30008743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB19822025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Phenylbenzophenon
CAS 2128-93-0
Formula molecolare C19 H14 O
Quantità 25 g
Sinonimo Benzophenone, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethanone, (Biphenyl-4-yl)(phenyl)methanone, 4-(Phenylcarbonyl)biphenyl, 4-Benzoyl-1,1'-biphenyl, 4-Benzoylbiphenyl, 4-Biphenylyl phenyl ketone, 4-Phenylbenzophenone, 4-Phenylphenyl phenyl methanone, Eusolex 3490, Genocure PBZ, NSC 55283, NSC 97365, Phenyl p-biphenylyl ketone, Runtecure 1059, Speedcure BPZ, Speedcure PBZ, Trigonal 12, p-Benzoylbiphenyl, p-Biphenylyl phenyl ketone, p-Phenylbenzophenone
InChI Formula InChI=1S/C19H14O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC Name phenyl-(4-phenylphenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 258.31
Peso formulazione 258.1045