Learn More
4-Benzoylbutyric acid, 97%
Codice prodotto. 10773963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10773963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10773963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105740250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzoylbutyric acid
Nota nome 97%
CAS 1501-05-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124°C to 128°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H12O3
Formula lineare C6H5CO(CH2)3CO2H
Numero MDL MFCD00004411
Quantità 25 g
Beilstein 10, 708
Sinonimo 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene (warm),chloroform,ethanol,,dichloromethane,ethyl acetate,aqueous alkali,insoluble in hexane
InChI Key SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
IUPAC Name 5-oxo-5-phenylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 192.21
PubChem CID 73914
Peso formulazione 192.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzoylbutyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.