Learn More
4-Benzoylpiperidine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10581291 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581291 1 g Bottiglia in vetro 1g
10296670 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581291 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232860010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25519-80-6 | C12H15NO·ClH | 225.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25519-80-6
Formula molecolare C12H15NO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 225.72
Numero MDL MFCD00066982
InChI Key NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC Name phenyl(piperidin-4-yl)methanone;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 226°C to 227°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Peso formulazione 225.72
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.