Learn More
4-Benzoylpiperidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30338644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338644 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB208700250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Formula molecolare C12 H15 N O . Cl H
Quantità 250 mg
Sinonimo Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
SMILES Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
IUPAC Name phenyl(piperidin-4-yl)methanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 225.71
Peso formulazione 225.092