Learn More
Alfa Aesar™ 4-Benzoylpyridine, 97%
Codice prodotto. 11459076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459076 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11459076 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore A17945.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Benzoylpyridine
CAS 14548-46-0
Punti di ebollizione 130°C to 131°C (1mmHg)
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Formula molecolare C12H9NO
Numero MDL MFCD00006430
Quantità 250g
Beilstein 3864
Sinonimo 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
InChI Key SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
IUPAC Name phenyl(pyridin-4-yl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 183.21
PubChem CID 26731
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%