Learn More
4-Benzoylpyridine, 98%
Codice prodotto. 10570332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570332 5 g Bottiglia in vetro 5g
10275480 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10570332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154090050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 14548-46-0 | C12H9NO | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14548-46-0
Formula molecolare C12H9NO
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD00006430
InChI Key SKFLCXNDKRUHTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzoylpyridine, phenyl pyridin-4-yl methanone, phenyl 4-pyridyl ketone, methanone, phenyl-4-pyridinyl, phenyl 4-pyridinyl methanone, 4-pyridyl phenyl ketone, pyridine, 4-benzoyl, ketone, phenyl 4-pyridyl, gamma-benzoylpyridine, 4-benzoyl pyridine
PubChem CID 26731
IUPAC Name phenyl(pyridin-4-yl)methanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzoylpyridine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 315.0°C
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO(C5H4N)
Quantità 5 g
Beilstein 21, 331
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & ethanol
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzoylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.