Learn More
4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10437262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10437262 10 g 10g
10427262 1 g 1g
10416774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10437262 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL01000EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 40987-25-5
Formula molecolare C12H16ClNO
Molecular Weight (g/mol) 225.72
Numero MDL MFCD02681886
InChI Key GVWRZZNYCOTWNN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4-benzyl-2-chloromethyl morpholine, 4-benzyl-2-chloromethyl-morpholine, 2-chloromethyl-4-benzylmorpholine, morpholine, 2-chloromethyl-4-phenylmethyl, pubchem12932, 3-chloromethyl-4-phenylmethyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl morpholine, 2-chloromethyl-4-benzyl-morpholine
PubChem CID 2801562
IUPAC Name 4-benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
SMILES ClCC1CN(CC2=CC=CC=C2)CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyl-2-(chloromethyl)morpholine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 225.72
Percent Purity 97%