Learn More
4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione |
| CAS | 327036-89-5 |
| Formula molecolare | C10 H10 N2 O2 S |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | TDZD 8 - Bio-X TM |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O |
| IUPAC Name | 4-benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.26 |
| Peso formulazione | 222.0463 |