Learn More
4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione, TRC
Codice prodotto. 30334990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334990 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28572510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Formula molecolare C10 H10 N2 O2 S
Quantità 10 mg
Sinonimo TDZD 8 - Bio-X TM
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC Name 4-benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 222.26
Peso formulazione 222.0463