Learn More
4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione, TRC
Codice prodotto. 30345907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345907 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345907 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2857255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Formula molecolare C10 H10 N2 O2 S
Quantità 5 mg
Sinonimo TDZD 8 - Bio-X TM
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC Name 4-benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 222.26
Peso formulazione 222.0463