Learn More
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10407042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10407042 250 mg 250mg
10252922 1 g 1g
10197814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10407042 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12401CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 135072-15-0
Formula molecolare C12H16ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 257.714
Numero MDL MFCD02682031
InChI Key CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC Name 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
CAS min. % 97
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.72
Percent Purity 97%