Learn More
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 95%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine |
| Nota nome | 95% |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 80.0°C to 85.0°C |
| Colore | Brown to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.