Learn More
4-Benzyl-4-piperidinol, TRC
Codice prodotto. 30348299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348299 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2887701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyl-4-piperidinol
CAS 51135-96-7
Formula molecolare C12 H17 N O
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237
InChI Formula InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
SMILES OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1
IUPAC Name 4-benzylpiperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 191.27
Peso formulazione 191.131