Learn More
4-Benzylaniline, TRC
Codice prodotto. 30342534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342534 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2300051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylaniline
CAS 1135-12-2
Formula molecolare C13H13N
Quantità 1 g
Sinonimo 4-(Phenylmethyl)benzenamine, α-Phenyl-p-toluidine, 4-(Phenylmethyl)aniline, 4-Aminodiphenylmethane, 4-Benzylbenzenamine, 4-Benzylphenylamine, p-Aminodiphenylmethane, p-Benzylaniline
InChI Formula InChI=1S/C13H13N/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10,14H2
SMILES NC(C=C1)=CC=C1CC2=CC=CC=C2
IUPAC Name 4-benzylaniline
Molecular Weight (g/mol) 183.25
Peso formulazione 183.1