Learn More
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15545206 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15545206 1 g 1g
15555206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15545206 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 456690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 135072-15-0
Formula molecolare C12H15NO3·ClH
Molecular Weight (g/mol) 257.72
InChI Key CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC Name 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Punto di fusione 244.0°C to 248.0°C
Analisi elementare 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 257.72
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.