Learn More
4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15555206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15555206 5 g 5g
15545206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15555206 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 135072-15-0
Formula molecolare C12H15NO3·ClH
Molecular Weight (g/mol) 257.72
InChI Key CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
IUPAC Name 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Punto di fusione 244.0°C to 248.0°C
Analisi elementare 53.69 to 58.16% (C) 5.22 to 5.65% (N)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Peso formulazione 257.72
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.