Learn More
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 98%
Codice prodotto. 15443857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443857 25 g 25g
15433857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30053.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 185346-79-6
Formula molecolare C13H10BrFO
Molecular Weight (g/mol) 281.124
Numero MDL MFCD09801041
InChI Key BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
IUPAC Name 1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Punto di fusione 33°C to 35°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 281.13
Percent Purity 98%