Learn More
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11392389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392389 1 g 1g
15493657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392389 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27313.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108381-28-8 | Molecular Formula: C11H9ClN2O | Molecular Weight: 220.656 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108381-28-8
Formula molecolare C11H9ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 220.656
Numero MDL MFCD06798233
InChI Key SNCGVIVLUWJDQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-2-chloropyrimidine, acmc-1c7ci, 4-benzyloxy-2-chloro-pyrimidine, 2-chloranyl-4-phenylmethoxy-pyrimidine, pyrimidine,2-chloro-4-phenylmethoxy, pyrimidine, 2-chloro-4-phenylmethoxy
PubChem CID 15133237
IUPAC Name 2-chloro-4-phenylmethoxypyrimidine
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine
Quantità 1 g
Peso formulazione 220.66
Percent Purity 95%