Learn More
4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid, 97%, anhydride present, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782683 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10600923 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10782683 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00843CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 166744-78-1
Formula molecolare C13H12BFO3
Molecular Weight (g/mol) 246.044
Numero MDL MFCD02093064
InChI Key PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
PubChem CID 2737786
IUPAC Name (2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Benzyloxy)-2-fluorophenylboronic acid
Nota nome May contain varying amounts of anhydride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 246.04
Percent Purity 97%