Learn More
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15555946 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15555946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15555946 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457130010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Punto di fusione 104.0°C to 106.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C15H14O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-benzyloxy-2-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-4-benzyloxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy phenyl, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone, 1-2-hydroxy-4-phenylmethoxy-phenyl ethanone, 1-4-benzyloxy-2-hydroxyphenyl ethan-1-one
InChI Key AGQNLHOTLJFJCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)O
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 242.28
PubChem CID 309257
Peso formulazione 242.28
Percent Purity 98%