Learn More
4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 15490018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490018 1 g 1g
15400028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53266.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 847560-49-0 | C14H15BO3 | 242.081 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 847560-49-0
Formula molecolare C14H15BO3
Molecular Weight (g/mol) 242.081
Numero MDL MFCD03788404
InChI Key VCDFDGOVNBMYRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-2-methylphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid, 5-benzyloxytoluene-2-boronic acid, acmc-209pwd, 2-methyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-methylphenyl boronicacid
PubChem CID 2773245
IUPAC Name (2-methyl-4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 154°C to 158°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 242.08
Percent Purity 98%