Learn More
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11363576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11363576 5 g 5g
11353576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14536.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97888-80-7 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97888-80-7
Formula molecolare C16H16O3
Molecular Weight (g/mol) 256.301
Numero MDL MFCD00272572
InChI Key JABUPJCJZZNUFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzoic acid, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzoate
PubChem CID 2733993
IUPAC Name 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxybenzoic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OCC2=CC=CC=C2)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Punto di fusione 157°C to 160°C
Quantità 5 g
Beilstein 5045861
Peso formulazione 256.3
Percent Purity ≥98%