Learn More
4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid, 97%, Varying anhydride amounts, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633413 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10633413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00842DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid
CAS 133057-83-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H12BFO3
Formula lineare C6H5CH2OC6H3(F)B(OH)2
Numero MDL MFCD00994627
Quantità 1 g
Sinonimo 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
InChI Key DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
IUPAC Name (3-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 246.044
PubChem CID 2737788
Peso formulazione 246.04
Percent Purity 97%