Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylpyruvic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Benzyloxy-3-methoxy-6-nitrophenylpyruvic Acid |
| CAS | 2495-79-6 |
| Formula molecolare | C17 H15 N O7 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H15NO7/c1-24-15-8-12(7-14(19)17(20)21)13(18(22)23)9-16(15)25-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-9H,7,10H2,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1cc(CC(=O)C(=O)O)c(cc1OCc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 3-(5-methoxy-2-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)-2-oxopropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 345.3 |
| Peso formulazione | 345.0849 |