Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30342252
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342252 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342252 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28598150G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 2426-87-1
Formula molecolare C15H14O3
Quantità 50 g
Sinonimo 4-(Benzyloxy)-3-methoxy-benzaldehyde, 4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-O-Benzylvanillin, Benzylvanillin, NSC 208757, NSC 22599, NSC 44876, O-Benzylvanillin, Vanillin Benzyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C15H14O3/c1-17-15-9-13(10-16)7-8-14(15)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OCc2ccccc2
IUPAC Name 3-methoxy-4-phenylmethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Peso formulazione 242.0943