Learn More
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine, 95%
Codice prodotto. 15463677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463677 250 mg 250mg
11397189 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27390.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 405930-65-6 | C11H9ClN2O | 220.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 405930-65-6
Formula molecolare C11H9ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 220.66
Numero MDL MFCD06798234
InChI Key KXDXFVQZZGSEBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-6-chloropyrimidine, 6-benzyloxy-4-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-phenylmethoxy, acmc-20amoq, 4-chloro-6-benzyloxypyrimidine, pyrimidine,4-chloro-6-phenylmethoxy
PubChem CID 22599871
IUPAC Name 4-chloro-6-phenylmethoxypyrimidine
SMILES ClC1=NC=NC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.66
Percent Purity 95%