Learn More
4-(Benzyloxy)phenol, 98%
Codice prodotto. 13498408 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13498408 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10791631 50 g Bottiglia in vetro 50g
10457010 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13498408 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169780010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-16-2
Formula molecolare C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD00002333
InChI Key VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
IUPAC Name 4-phenylmethoxyphenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Benzyloxy)phenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 122.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OC6H4OH
Quantità 1 kg
Beilstein 06,845
Indice di Merck 15,6334
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Benzyloxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.